1.09249
Mayer′s hemalum solution
for microscopy
Formularz
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
metody
microbe id | staining: suitable
gęstość
1.05 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
15-25°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The 500 ml bottle is sufficient for 1500 stainings. It is registered as IVD and CE certified product and can be used for clinical diagnostics. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Komentarz do analizy
Nuclei: dark blue to dark violet
Cytoplasm: pink to red
intercellular substances: pink to red
Erythrocytes: yellow to orange
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Dowiedz się więcej o krytycznym znaczeniu barwienia tkanek biologicznych w badaniach i patologii klinicznej przy użyciu standardowych i specjalnych barwników.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Dowiedz się więcej o krytycznym znaczeniu barwienia tkanek biologicznych w badaniach i patologii klinicznej przy użyciu standardowych i specjalnych barwników.