1.09223
Adapter szybkiej wymiany statywu
MAS-100® Family
About This Item
Kod UNSPSC:
41103403
NACRES:
NA.74
Polecane produkty
Materiały
aluminum adapter
agency
non-compendial
opis
connector
Właściwości
adjustable
opakowanie
pkg of 1 kit
producent / nazwa handlowa
MAS-100® Family
Zastosowanie
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
kompatybilność
for use with MAS-100 NT®
for use with MAS-100 VF®
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Adapter do szybkiej wymiany na statywie dla wszystkich przenośnych próbników powietrza 11729, z wyjątkiem zestawu 11730 do montażu na próbniku powietrza 11729 i statywie, aby umożliwić szybkie przymocowanie próbnika powietrza do statywu bez wielokrotnego przykręcania. Próbnik powietrza musi być stabilnie przymocowany do statywu, dlatego przydatnym dodatkiem do obsługi 11729 na statywie jest adapter szybkiej wymiany, który nie tylko zapewnia stabilną interakcję, ale także eliminuje potrzebę wielokrotnego przykręcania urządzenia do statywu i pomaga zmniejszyć zużycie śrub na spodzie urządzenia. Adapter szybkiej wymiany jest idealnym akcesorium do mikrobiologicznego próbnika powietrza 11729. Charakteryzuje się łatwą obsługą i może być używany bez użycia narzędzi. Płytka adaptera wykonana z aluminium z gumową matą jest zaprojektowana tak, aby pozostała na stałe przymocowana do próbnika powietrza, a adapter szybkiej wymiany wykonany z solidnego, twardego tworzywa sztucznego jest przykręcany do gniazda statywu. Proste zatrzaśnięcie płyty adaptera szybkiej wymiany w adapterze umożliwia szczelne zamocowanie próbnika powietrza do ruchomego statywu o regulowanej wysokości. Użytkownik musi regularnie sprawdzać, czy połączenie statywu z płytką jest stabilne i upewnić się, że śruba płytki adaptera jest dokręcona.
Zastosowanie
Urządzenia do pobierania próbek mikrobiologicznych powietrza są szeroko stosowane w przemyśle farmaceutycznym i higieny osobistej, a także w przemyśle spożywczym, napojów i ochrony środowiska.
Informacje prawne
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 Eco is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG
skonfigurowane dla
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13