Kluczowe dokumenty
1.09036
Supelco
IC wieloelementowy standard VI
NH₄= 10 mg/l, K = 50 mg/l, Na = 100 mg/l, Ca = 100 mg/l, Mg = 100 mg/l in 0,01 mol/l HNO₃ Certipur®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Poziom jakości
metody
ion chromatography: suitable
pH
2.1 (20 °C in H2O)
gęstość
1.00 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
environmental
food and beverages
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Informacje prawne
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)