Key Documents
1.08165
Supelco
UV-VIS Standard 5: Toluene solution in n-hexane
according to Ph. Eur. resolution power testing, Certipur®
Synonim(y):
UV-VIS Standard 5 - Toluene standard solution (0.02% in n-hexane)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
agency
according to Ph. Eur. resolution power testing
linia produktu
Certipur®
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
Zastosowanie
environmental
industrial qc
format
mixture
temp. przechowywania
15-25°C
Zastosowanie
UV-VIS Standard 5: Toluene solution in n-hexane as a reference material for checking the spectral resolution of spectrophotometers in accordance with European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) chapter 2.2.25.
Cechy i korzyści
  • It is a solution of 0.02 % toluene in n-hexane
  • Conveniently packed in 10 mL glass ampules. Each box includes 3 single-use ampules
  • Stable solutions in glass ampoules
  • Accreditation according to ISO 17025
  • Traceability to standard reference material from the National Institute of Standards and Technology (NIST) and Physical-Technical Institute (PTB)
  • Includes a certificate of analysis (CoA)
  • Reliable and reproducible results
Informacje prawne
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2