liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
gęstość
1.18 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
15-25°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Assay (iodometric, free Cl₂): ≥ 4.5 %
Specifications values and batch values refers to the time of produktion
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2