Kluczowe dokumenty
1.07500
Millipore
Rambach agar
for Salmonella spp.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106213
Formularz
powder (dehydrated (DCM))
Poziom jakości
metody
microbiological culture: suitable
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
Salmonella spp.
Opis ogólny
for the identification of Salmonella
Komentarz do analizy
Appearance (clearness)opaqueAppearance (colour)pinkpH-value (25 °C)7.1 - 7.5Recovery on test medium (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))≥ 30 %Recovery on test medium (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030))≥ 30 %Recovery on test medium (Salmonella 3002)≥ 30 %Recovery on test medium (Salmonella 3011)≥ 30 %Colony colour (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))redColony colour (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030))redColony colour (Salmonella 3002)redColony colour (Salmonella 3011)redColony colour (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))blue greenColony colour (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097))blue greenColony colour (Proteus mirabilis ATCC 14153)yellowishGrowth (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))noneGrowth (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001))noneIncubation: 24 hrs.; 35 °C; aerobic.
Informacje prawne
Rambach is a trademark of Balel S.A.
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Salmonella przechodzi przez cały łańcuch żywnościowy, od paszy dla zwierząt, przez produkcję podstawową, aż do gospodarstw domowych lub zakładów gastronomicznych.
Protokoły
Specifies a horizontal method for the detection of Salmonella spp. in the food production chain.