Key Documents
1.07360
Millipore
Pimaricin
for biochemistry
Synonim(y):
Pimaricin, Natamycin
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
665.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer indeksu EC:
231-683-5
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
siła działania
2730 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
>250 °C (decomposition)
rozpuszczalność
0.1 g/L
gęstość nasypowa
200 kg/m3
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
for biochemistry
Zastosowanie
Pimaricin for biochemistry. CAS 7681-93-8, molar mass 665.73 g/mol.
Komentarz do analizy
Purity (HPLC)≥ 80.0 % (a/a)Identity (IR-spectrum)conformsSpec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.0008 %; 1 cm; N,N-Dimethylformamide; calc.on anhydrous substance)1000 - 1100Water (according to Karl Fischer)≤ 5.0 %
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1