Kluczowe dokumenty
1.06350
Sigma-Aldrich
Wodorosiarczan sodu jednowodny
extra pure, Technipur®
Synonim(y):
Hydrat wodorosiarczanu sodu, Monohydrat wodorosiarczanu sodu, Wodorosiarczan sodu, Wodorosiarczan-1-wodzian sodu
About This Item
Wzór liniowy:
NaHSO4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
183 °C (decomposition)
ciąg SMILES
[Na+].[H]O[H].OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Na.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Klucz InChI
JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Wodorosiarczan sodu jednowodny może być stosowany jako składnik:
  • Układu elektrolitycznego stosowanego do przygotowania macierzy nanorurek poprzez anodyzację folii tytanowych do zastosowań związanych z wykrywaniem gazu wodorowego.
  • Mieszanina fosforanów miedzi i sodu, która może być stosowana jako materiał magazynujący ciepło.
Informacje prawne
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1