Key Documents
1.06143
Meglumine
low in endotoxins, EMPROVE® API, Ph. Eur., ChP, JP, USP
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
N-Methyl-D-glucamine, 1-Deoxy-1-methylaminosorbitol, 1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, Meglumine
About This Item
Polecane produkty
agency
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Poziom jakości
linia produktu
EMPROVE® API
Postać
extra fine powder
solid
temp. samozapłonu
~662 °F
siła działania
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
metody
API processing | salt formation: suitable
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
tw
210 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
129-131.5 °C (lit.)
Zastosowanie
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
Klucz InChI
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Opis ogólny
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Zastosowanie
Meglumine Emprove® API is manufactured according to ICH Q7 guidelines.
Informacje prawne
Zastosowanie
najczęściej kupowane z tym produktem
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1