Kluczowe dokumenty
1.06062
Sigma-Aldrich
N,N′-Methylenebisacrylamide ready-to-use solution "BIS" 2%
for electrophoresis
About This Item
Kod UNSPSC:
41105323
NACRES:
NC.01
Poziom jakości
Formularz
liquid
gęstość
1.00 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Komentarz do analizy
Assay (by acidimetry following saponification): 1.80 - 2.20 %
Absorbance A (290 nm; 2.0 %; 1 cm): ≤ 0.4
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Peripheral nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3