Kluczowe dokumenty
1.05442
Supelco
Ammonium sulfide solution
GR for analysis
About This Item
Kod UNSPSC:
12352301
NACRES:
SE.11
ciśnienie pary
450 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
granice wybuchowości
4-46 % (v/v)
pH
9.5 (450 g/L in H2O)
temp. przejścia
flash point 15 °C
gęstość
0.997 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
no temp limit
Zastosowanie
  • Improved Anti-Vulcanization and Bonding Performance of a Silver Alloy Bonding Wire by a Cathodic Passivation Treatment with Palladium: This study highlights the application of ammonium sulfide solution in enhancing the anti-vulcanization and bonding properties of silver alloy bonding wires used in electronic devices. The cathodic passivation treatment using ammonium sulfide offers significant improvements in the durability and performance of materials, which is pivotal in material science and industrial manufacturing (Yang et al., 2022).
  • The roles and applications of chaotropes and kosmotropes in industrial fermentation processes: Ammonium sulfide, utilized as a chaotrope, plays a crucial role in stabilizing enzymes and proteins during fermentation processes. This application is particularly important in biotechnological and pharmaceutical industries, where enzyme stability is critical to the efficiency of bioprocesses (Timson, 2020).
  • Cobalt iontophoresis techniques for tracing afferent and efferent connections in the vertebrate CNS: While primarily focused on cobalt iontophoresis, this research outlines the potential utility of ammonium sulfide in similar neuroscientific applications. Ammonium sulfide can be used for tracing neural connections due to its effective ion transport properties, providing valuable insights into neural pathway studies (Fuller and Prior, 1975).
Komentarz do analizy
Assay (as (NH₄)₂S from sulphide): ≥ 20 %
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Ca (Calcium): ≤ 0.003 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Residue on ignition (800 °C as sulfate): ≤ 0.05 %
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
59.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
15 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)