Kluczowe dokumenty
1.05290
Millipore
Agar XLD (wg harm. EP/USP/JP)
Xylose-lysine-deoxycholate agar for microbiology
About This Item
Kod UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
agency
EP
JP
USP
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Formularz
granular
producent / nazwa handlowa
GranuCult® prime
metody
microbiological culture: suitable
pH
7.2-7.6 (25 °C, 55.2 g/L in H2O)
rozpuszczalność
55.2 g/L
Zastosowanie
microbiology
pharmaceutical
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
Salmonella spp.
Komentarz do analizy
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): czerwony
Wartość pH (25 °C): 7,2 - 7,6
Typowy skład (g/litr): Ekstrakt drożdżowy 3,0; Chlorek sodu 5,0; D(+)-Xyloza 3,5; Laktoza 7,5; Sacharoza 7,5; L(+)-Lizyna 5,0; Desoksycholan sodu 2,5; Tiosiarczan sodu 6,8; Cytrynian amonu-żelaza(III) 0.8; Czerwień fenolowa 0,08; Agar-agar 13,5.
Test promocji wzrostu zgodnie ze zharmonizowaną metodą EP, USP i JP.
Inokulum na podłożu referencyjnym (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): 10 - 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Salmonella Abony NCTC 6017): 10 - 100
Liczba kolonii (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)):
Liczba kolonii (Salmonella Abony NCTC 6017):
Odzysk na podłożu testowym (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≥ 50 %
Odzysk na podłożu testowym (Salmonella Abony NCTC 6017): ≥ 50 %
Kolor kolonii (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): czerwony
Kolor kolonii (Salmonella Abony NCTC 6017): czerwony
Czarny środek (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): +
Czarny środek (Salmonella Abony NCTC 6017): +
Wzrost (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): brak do bardzo dobrego
Kolor kolonii (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): żółty
Kolor pożywki (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): żółty
Osad (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
Inkubacja: Salmonella 18 godzin; 30-35°C; E.coli do 48 godzin
Powyższe informacje są aktualne w momencie publikacji i mogą ulec zmianie bez powiadomienia (z wyjątkiem klientów posiadających umowę o kontroli zmian z naszą firmą). Informacje/format mogą zostać zmienione w dowolnym czasie i w dowolny sposób, jeśli wymagają tego wewnętrzne sprawy firmy lub standardowe przepisy.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Culture Media for Compendial Methods
Dowiedz się więcej o naszej ofercie pożywek do badań mikrobiologicznych produktów niesterylnych, w pełni zgodnych z Farmakopeą Zharmonizowaną.