1.05099
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium phosphate dibasic
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99.0% (acidimetric)
Postać
solid
pH
9.2-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
340 °C (anhydrous substance; decomposes)
gęstość nasypowa
800 kg/m3
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
As: ≤0.00005%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.1%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
Klucz InChI
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Powiązanie
Komentarz do analizy
pH-value (5 %; water): 9.1 - 9.3
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.00005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.1 %
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1