1.04464
Wielopierwiastkowy roztwór wzorcowy ICP XI
(7 elements in diluted nitric acid) for sludge testing, Certipur®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Polecane produkty
Poziom jakości
metody
ICP: suitable
Matryca
(in diluted nitric acid)
gęstość
1.045 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
environmental
food and beverages
personal care
(industry & testing)
(mining)
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z NMI, np.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Zastosowanie
Wielopierwiastkowy roztwór wzorcowy XI może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny do oznaczania pierwiastków w drobnym pyle przy użyciu spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS).
Opakowanie
100 ml w butelce HD-PE
Komentarz do analizy
Cd (kadm): 10 mg/l
Cr (chrom): 900 mg/l
Cu (miedź): 800 mg/l
Hg (rtęć): 8 mg/l
Ni (nikiel): 200 mg/l
Pb (ołów): 900 mg/l
Zn (cynk): 2500 mg/l
Cr (chrom): 900 mg/l
Cu (miedź): 800 mg/l
Hg (rtęć): 8 mg/l
Ni (nikiel): 200 mg/l
Pb (ołów): 900 mg/l
Zn (cynk): 2500 mg/l
Inne uwagi
Aby uzyskać pełną listę produktów z naszej oferty ICP i AAS, w tym informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, odwiedź stronę internetową norm ICP i AAS.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych nowo wprowadzonych norm ICP-Multi element Standards, sprawdź ulotkę: Zaangażowanie w jakość: Podniesienie standardów Certipur® do certyfikowanego materiału referencyjnego
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych nowo wprowadzonych norm ICP-Multi element Standards, sprawdź ulotkę: Zaangażowanie w jakość: Podniesienie standardów Certipur® do certyfikowanego materiału referencyjnego
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Informacje prawne
Certipur jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy.
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany