Kluczowe dokumenty
1.04421
Supelco
Mercury(II) bromide
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Mercury(II) bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Br2Hg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
232-169-3
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
reag. Ph. Eur.
ciśnienie pary
3.0 hPa ( 150 °C)
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99.0% (complexometric)
Postać
solid
siła działania
40 mg/kg LD50, oral (Rat)
100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
zanieczyszczenia
≤0.05% Insoluble matter (in methanol)
pozostałości po redukcji
≤0.02%
pH
4.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
tw
322 °C/1013 hPa (sublimed)
mp
237 °C
gęstość
6.1 g/cm3 at 25 °C
gęstość nasypowa
1450 kg/m3
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.25%
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/2BrH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
  • Influence of halogen bonding interaction on supramolecular assembly of coordination compounds; head-to-tail N···X synthon repetitivity: This study explores the role of halogen bonds in the structural organization of coordination compounds, offering insights into potential applications in molecular engineering and design. The findings could inform chemists about novel strategies for constructing complex molecular architectures using Mercury(II) bromide as a halogen bonding agent (Khavasi HR, Azhdari Tehrani A, 2013).
Komentarz do analizy
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Insoluble matter (in methanol): ≤ 0.05 %
Chloride (Cl): ≤ 0.25 %
Residue after reduction: ≤ 0.02 %
Correspons to ACS,Reag. Ph Eur
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)