Kluczowe dokumenty
104415
Oleic acid
EMPROVE® EVOLVE
Synonim(y):
cis-9-Octadecenoic acid, Elainic acid
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 176 °C)
linia produktu
EMPROVE® EVOLVE
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
gęstość
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharma/biopharma processes
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
Klucz InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Opis ogólny
Nasze kompleksowe portfolio chemikaliów procesowych nie tylko zapewnia producentom biofarmaceutycznym wysokiej jakości surowce do produkcji klasycznych i nowych terapii, ale także pomaga im szybciej wejść na rynek i uprościć wyzwania regulacyjne. Zaufaj nam, że zapewniamy przejrzystość łańcucha dostaw i niezawodne zaopatrzenie na całym świecie, usprawniając kwalifikację produktu dzięki najlepszemu w swojej klasie wsparciu i obsłudze regulacyjnej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1