Poziom jakości
skład
Dye, ≥80% spectrophotometric assay
pH
9.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
rozpuszczalność
10 g/L
gęstość nasypowa
660 kg/m3
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C22H16N4O13S4.4Na/c27-22-20(43(37,38)39)10-12-9-16(41(31,32)33)6-7-17(12)21(22)26-25-18-11-14(3-8-19(18)42(34,35)36)24-23-13-1-4-15(5-2-13)40(28,29)30;;;;/h1-11,25H,(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;;;/q;4*+1/p-4/b24-23?,26-21-;;;;
Klucz InChI
LZYGEJPERQQCIY-STNZDNLRSA-J
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Identity
- sodium:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (water): 517 - 523 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; water): 460 - 600
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 10 %
Suitability for microscopy: passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3