Kluczowe dokumenty
1.04199
Sigma-Aldrich
Methyl blue (C.I. 42780)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H27N3Na2O9S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
799.80
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116130
NACRES:
NA.21
Formularz
solid
Poziom jakości
siła działania
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
skład
Dye, ≥60% spectrophotometric assay
pH
5.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
rozpuszczalność
70 g/L
gęstość nasypowa
670 kg/m3
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C37H29N3O9S3.2Na/c41-50(42,43)34-10-4-1-7-31(34)38-28-19-13-25(14-20-28)37(26-15-21-29(22-16-26)39-32-8-2-5-11-35(32)51(44,45)46)27-17-23-30(24-18-27)40-33-9-3-6-12-36(33)52(47,48)49;;/h1-24,38-39H,(H,41,42,43)(H,44,45,46)(H,47,48,49);;/q;2*+1/p-3
Klucz InChI
TUHAIJABPUJAEY-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Błękit metylowy (C.I.42780) to suchy barwnik do przygotowywania kolorowego roztworu barwiącego stosowanego do polichromatycznego barwienia wycinków tkanek histologicznych pochodzenia ludzkiego. Barwnik ma stałą zawartość barwnika i niezawodną wysoką jakość, co jest jednym z głównych warunków powtarzalnego barwienia diagnostycznego.
Zastosowanie
do mikroskopii
Komentarz do analizy
Zawartość barwnika (spektrofotometrycznie): ≥ 60 %
Tożsamość
- sód:
przechodzi test
- spektrum UV/VIS: przechodzi test
Maksymalna absorpcja λ max (kwas solny 0,005 mol/l): 595 - 605 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,01 g/l; kwas solny 0,005 mol/l): 675 - 1125
Test TLC: przechodzi test
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 7 %
Przydatność do mikroskopii: przechodzi test
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
572.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 300 °C - Pensky-Martens closed cup