Poziom jakości
skład
Dye, ≥50% spectrophotometric assay
rozpuszczalność
practically insoluble 1.3 g/L
gęstość nasypowa
290 kg/m3
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O1C(C(C(C(C1c2c(c3c(c(c2O)O)C(=O)c4c(c(c(c(c4)O)C(=O)O)C)C3=O)O)O)O)O)CO
InChI
1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)
Klucz InChI
DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jako barwnik Certistain® posiada certyfikat jakości chemicznej zgodnie z najwyższymi standardami i ścisłymi specyfikacjami.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
- Aluminium:
przechodzi test
- Wapń: przechodzi test
- Spektrum UV/VIS: przechodzi test
Zawartość barwnika (spektrofotometrycznie): ≥ 50% (również C₂₂H₂₀O₁₃)
Maksimum absorpcji λ 1 (sulfotlenek dimetylu): 565 - 570 nm
Maksimum absorpcji λ 2 (sulfotlenek dimetylu): 525 - 532 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm
- λ1<SUB>m</SUB><SUB>a</SUB><SUB>x</SUB>; 0.05 g/l; DMSO:
80 - 110
- λ2<SUB>m</SUB><SUB>a</SUB><SUB>x</SUB>; 0.05 g/l; DMSO: 105 - 150
TLC-Test: przechodzi test
Woda (wg Karla Fischera): ≤ 15%
Popiół siarczanowy: 10 - 17 %
Przydatność do mikroskopii: test pozytywny
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1