1.04157
Fluorescein-5-isothiocyanate (FITC)
About This Item
Polecane produkty
skład
Dye, ≥95% spectrophotometric assay
Poziom jakości
mp
>360 °C
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S=C=Nc1cc2c(cc1)C3(OC2=O)c4c(cc(cc4)O)Oc5c3ccc(c5)O
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
Klucz InChI
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Tożsamość (spektrum UV/VIS): przechodzi test
Maksimum absorpcji λ max (roztwór wodorotlenku sodu 0,1 mol/l): 488 - 494 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,003 g/l; NaOH 0,1 mol/l): 2200 - 2380
Test TLC: pozytywny wynik testu
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3