Key Documents
103882
SAFC
Cell Culture Media 4CHO Sample Kit
powder
About This Item
Kod UNSPSC:
41104105
Poziom jakości
Postać
dry powder
metody
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
The Cell Culture Media 4CHO Sample Kit contains 1L equivalent of the following products:
  • 24370C EX-CELL® Advanced HD Perfusion Medium
  • 103840 Cellvento® 4CHO-X Expansion Medium
  • 24366C EX-CELL® Advanced CHO Fed-batch Medium
  • 103795 Cellvento® 4CHO Medium
  • 103796 Cellvento® 4Feed
  • 24368C EX-CELL® Advanced Feed 1
Zastosowanie
Cell culture media sample kit to support media evaluation for fed-batch and perfusion applications and process intensification.
Cechy i korzyści
The products support evaluation for achieving high cell densities in cell expansion phase (seed train), identifing the optimal combination of basal medium and feed in fed-batch and a designed medium for perfusion processing.
Informacje prawne
CELLVENTO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 24370CEX-CELL® Advanced HD Perfusion Medium, powderKarta charakterystyki
  • 1.03840Cellvento® 4CHO-X COMP, expansion mediumKarta charakterystyki
  • 24366CEX-CELL® Advanced CHO Fed-batch Medium, powderKarta charakterystyki
  • 1.03795Cellvento® 4CHO COMP, chemically defined cell culture medium, ≤1.0 IU/mL endotoxin, pH 5.1-5.6(without supplement), pH 6.7-7.3(with supplement)Karta charakterystyki
  • 1.03796Cellvento® 4Feed COMP, chemically defined cell culture feedKarta charakterystyki
  • 24368CEX-CELL® Advanced CHO Feed 1 (without glucose)Karta charakterystyki
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Dowiedz się więcej o opracowywaniu pożywek do hodowli komórkowych na potrzeby rozwoju i produkcji mAB oraz o produktach potrzebnych na tym etapie.