Kluczowe dokumenty
1.03864
Millipore
Agar odżywczy ® plus Standard I
for culturing of fastidious microorganisms
Synonim(y):
NA, granulowany agar odżywczy
About This Item
Kod UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Poziom jakości
Formularz
powder
warunki przechowywania
dry media
metody
microbiological culture: suitable
pH
7.5±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
GranuCult® plus Standard I Nutrient Agar to granulowane podłoże hodowlane do hodowli wymagających bakterii. Może również służyć jako wysokiej jakości baza do przygotowania specjalnych podłoży hodowlanych poprzez dodanie krwi, płynu puchlinowego, surowicy lub innych substancji wzbogacających. To podłoże hodowlane zawiera pepton i ekstrakt drożdżowy dostarczające azotu, witamin, aminokwasów i źródeł węgla. Dodatkowym źródłem węgla jest glukoza. Chlorek sodu utrzymuje równowagę osmotyczną, a agar jest środkiem zestalającym.
Zastosowanie
Standard I Nutrient Agar może być stosowany do hodowli drobnoustrojów z żywności i paszy dla zwierząt, wody i innych próbek. To podłoże hodowlane może być również stosowane do oznaczania liczby, izolacji i wzbogacania bakterii.
Cechy i korzyści
  • Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
  • Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
  • Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
  • Wysoka powtarzalność między partiami
  • Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
  • Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymagania regulacyjne
  • Technologia granulacji umożliwiająca dodawanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3