Kluczowe dokumenty
1.01961
Supelco
Dwuwodny tetraoksalan potasu
certified secondary standard reference material for pH measurement; directly traceable to primary reference material from NIST/PTB pH (S) = 1.67₉ (25°C) Certipur®
Synonim(y):
Sól hemipotasowa kwasu szczawiowego, Wodorotlenek potasu-kwas szczawiowy-woda (1/1/2)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3KO8 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Numer indeksu EC:
204-874-6
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
complies with DIN 19266
linia produktu
Certipur®
pH
1.7 (25 °C, 12.6 g/L in H2O)
rozpuszczalność
25 g/L
gęstość
1.84 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
860 kg/m3
Zastosowanie
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[K+].[O-]C(=O)C(=O)O.[O-]C(=O)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/2C2H2O4.K/c2*3-1(4)2(5)6;/h2*(H,3,4)(H,5,6);/q;;+1/p-1
Klucz InChI
GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Certyfikowane wtórne standardowe bufory referencyjne Certipur® służą do precyzyjnej kalibracji i monitorowania przyrządów do pomiaru pH i roztworów buforowych. Są one kontrolowane pod względem jakości i kwalifikowane w naszych akredytowanych laboratoriach kalibracyjnych ISO/IEC 17025 i ISO 17034 w odniesieniu do certyfikowanych pierwotnych standardowych materiałów odniesienia (SRM) zgodnie z normami DIN 19266, IUPAC, NIST, Ph. Eur i USP. Materiały referencyjne Certipur® oferują maksymalną dokładność, niezawodność i wygodę oraz pomagają uniknąć kosztownych powtórzeń analiz.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat na stronie http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Zastosowanie
Dwuwodny tetraoksalan potasu [pH (S) = 1,67₉ (25 °C)] to certyfikowany wtórny standardowy materiał referencyjny stosowany jako bufor kalibracyjny dla przyrządów pH lub elektrod pH.
Cechy i korzyści
  • Produkt jest dostarczany z kompleksowym, specyficznym dla partii Certyfikatem Analizy zawierającym istotne dane dla systemu zarządzania jakością.
  • Wartość pH tego roztworu buforowego Certipur® jest kwalifikowana przy użyciu potencjometrii różnicowej z dwiema platynowymi elektrodami wodorowymi względem podstawowych materiałów referencyjnych NIST i PTB [pH (S) = 1,679 (25 °C)].
  • Ten wzorzec buforu ma gwarantowany okres trwałości wynoszący 4 lata.
  • Bufor tetraoksalanu potasu jest certyfikowanym materiałem odniesienia (CRM) oferowanym w czystej postaci. Roztwór tego wzorca jest przygotowywany we własnym zakresie zgodnie z instrukcjami zawartymi w Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur. 2.2.3).
  • Przeznaczony do niezwykle precyzyjnej kalibracji, kwalifikacji i monitorowania przyrządów pH oraz rutynowej oceny ich wydajności.
Komentarz do analizy
Wartość pH (25 °C): 1.674 - 1.683
Informacje prawne
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1