Kluczowe dokumenty
1.00857
Supelco
Silicate (Silicic Acid) Test, photometric
photometric, 1.1-1070 mg/L (SiO2), 0.5-500 mg/L (Si), Spectroquant®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nazwa produktu
Test krzemianu (kwasu krzemowego), photometric, 1.1-1070 mg/L (SiO2), 0.5-500 mg/L (Si), Spectroquant®
linia produktu
Spectroquant®
Poziom jakości
zastosowanie
sufficient for 100 tests
specyficzne anality
silicate
zakres pomiaru
0.5-500 mg/L (Si)
1.1-1070 mg/L (SiO2)
metody
photometry: suitable
kompatybilność
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
metoda wykrywania
photometric (Molybdosilicate)
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Metoda: fotometryczna 1,1 - 1070 mg/l SiO₂ 0,5 - 500 mg/l Si Spectroquant®
Metoda jest analogiczna do APHA 4500-SiO2 C.
Odczynnik krzemianowy Spectroquant® umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie krzemianu (kwasu krzemowego) w próbkach wodnych.
Zastosowana metoda: W roztworze siarkowym jony krzemianowe reagują z jonami molibdenianowymi, tworząc żółty heteropolikwas, który jest oznaczany fotometrycznie.
Zestawy Spectroquant® Reagent Test zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją.
Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Informacje prawne
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Silicon (total) in drinking water - Photometric determination using the Silicon molybdenum blue method subsequent to fusion melting