Kluczowe dokumenty
100107
Sigma-Aldrich
4-Bromo-calcium Ionophore A23187
≥90% (HPLC), solid, cation ionophore, Calbiochem®
Synonim(y):
4-Bromo-A23187, 4-Bromo-calcimycin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H36BrN3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
602.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nazwa produktu
4-Bromo-calcium Ionophore A23187, Brominated analog of the widely used cation ionophore A23187. Non-fluorescent and therefore suitable for use in the presence of fluorescent or metal-chelating probes.
Poziom jakości
Próba
≥90% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CNc1c(Br)cc2oc(C[C@H]3O[C@@]4(CC[C@H]3C)O[C@@H]([C@H](C)C[C@H]4C)[C@H](C)C(=O)c5ccc[nH]5)nc2c1C(O)=O
InChI
1S/C29H36BrN3O6/c1-14-8-9-29(16(3)11-15(2)27(39-29)17(4)26(34)19-7-6-10-32-19)38-20(14)13-22-33-25-21(37-22)12-18(30)24(31-5)23(25)28(35)36/h6-7,10,12,14-17,20,27,31-32H,8-9,11,13H2,1-5H3,(H,35,36)/t14-,15-,16-,17-,20-,27+,29+/m1/s1
Klucz InChI
LDXQFZZGVTWFCF-FHYGWRBKSA-N
Opis ogólny
Brominated analog of the widely used cation ionophore A23187 (Cat. No. 100105). Non-fluorescent and therefore suitable for use in the presence of fluorescent or metal-chelating probes.
Zastosowanie
Nonfluorescent Ca2+ ionophore that can be used to calibrate the quantitation of cytoplasmic free Ca2+ with fluorescent probes.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: no
Primary Target
Cation ionophore
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Ostrzeżenie
Toxicity: Harmful (C)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Inne uwagi
Deber, C.M., and Hsu, L.C. 1986. Biochem. Biophys. Res. Commun. 134, 731.
Deber, C.M., et al. 1985. Anal. Biochem.146, 349.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3