09-071
Przeciwciało anty-G9a (BAT8)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Metylotransferaza histonowa G9A, H3-K9-HMTaza 3, transkrypt 8 związany z HLA-B, transkrypt 8 związany z HLA-B, metylotransferaza histonowa H3-K9 3, N-metylotransferaza lizyny 1C, białko G9a, białko zawierające powtórzenia ankyryny, otwarta ramka odczytu chromosomu 6
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
canine, rat
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EHMT2(10919)
mouse ... Ehmt2(110147)
rat ... Ehmt2(361798)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blot Analysis: : 0.25-2 µg/mL of this antibody detected G9a (BAT8) in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1