07-823
Anti-phospho eIF4E (Ser209) Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
eukaryotic translation initiation factor 4E, CBP, EIF4EL1, EIF4F
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (100% homologous), mouse (100% homologous), rabbit (100% homologous)
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer209)
informacje o genach
human ... EIF4E(1977)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
RNA Binding Protein (RBP)
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1