07-478
Anti-SNF2β/BRG1 Antibody
serum, Upstate®
Synonim(y):
Probable global transcription activator SNF2L4, ATP-dependent helicase SMARCA4, SNF2-beta, BRG-1, Mitotic growth and transcription activator, Brahma protein homolog 1, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A m
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMARCA4(6597)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Transcription Factors
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:4,000 dilution of this antibody detected SNF2B/BRG1 in 10 µg of HELA NE cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1