Kluczowe dokumenty
07-453
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-B-Raf
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Anty-B-RAF1, Anty-B-raf, Anty-BRAF-1, Anty-BRAF1, Anty-NS7, Anty-RAFB1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BRAF(673)
mouse ... Braf(109880)
rat ... Rasd1(64455)
Specyficzność
rekombinowany BRaf o pełnej długości (plus znacznik 6His) i warianty splicingu B-Raf w lizatach komórkowych
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 754-765 ludzkiego B-Raf
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Kinazy MAP
To przeciwciało anty-B-Raf jest zatwierdzone do stosowania w IP, WB do wykrywania B-Raf. To przeciwciało B-Raf zostało przetestowane na ludziach, myszach i szczurach.
Jakość
routinely evaluated by immunoblot in RIPA lysates from PC12 cells and the full length purified B-Raf, active enzyme
Opis wartości docelowych
94kDa
Powiązanie
Zastępuje: 04-328
Postać fizyczna
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Przechowywanie i stabilność
2 lata w temperaturze -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gang Ren et al.
International journal of cell biology, 2012, 913242-913242 (2012-05-23)
Recent high-throughput-sequencing of the cancer genome has identified oncogenic mutations in BRaf genetic locus as one of the critical events in melanomagenesis. In normal cells, the activity of BRaf is tightly regulated. Gain-of-function mutations like those identified in melanoma frequently
Regulation of B-Raf kinase activity by tuberin and Rheb is mammalian target of rapamycin (mTOR)-independent.
Karbowniczek, M; Cash, T; Cheung, M; Robertson, GP; Astrinidis, A; Henske, EP
The Journal of Biological Chemistry null
Sandeep S Joshi et al.
PloS one, 13(2), e0191264-e0191264 (2018-02-27)
Heat shock protein 90 (HSP90) is a molecular chaperone which stabilizes client proteins with important roles in tumor growth. 17-allylamino-17-demethoxygeldanamycin (17-AAG), an inhibitor of HSP90 ATPase activity, occupies the ATP binding site of HSP90 causing a conformational change which destabilizes
Lack of association between BRAF V600E mutation and mitogen-activated protein kinase activation in papillary thyroid carcinoma.
Hui Zuo,Yasushi Nakamura,Hironao Yasuoka,Ping Zhang,Misa Nakamura,Ichiro Mori et al.
Pathology International null
Anne K Voss et al.
The EMBO journal, 25(15), 3652-3663 (2006-07-22)
The mechanisms regulating the size of the cerebral cortex are poorly understood. Here, we demonstrate that the Rap1 guanine nucleotide exchange factor, C3G (Grf2, Rapgef1), controls the size of the cerebral precursor population. Mice lacking C3G show overproliferation of the