Kluczowe dokumenty
07-330-AF488
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Partitioning-defective 3, koniugat Alexa 488
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
Synonim(y):
Partitioning-defective 3 homolog, PAR-3, PARD-3, Atypowe białko oddziałujące z izotypem PKC, ASIP, antygen nowotworowy CTCL se2-5, PAR3-alfa, Partitioning-defective 3, koniugat Alexa 488
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR 488
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
monkey, canine, human, rat, frog, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PARD3(56288)
Opis ogólny
Partitioning defective 3 homolog (UniProt Q8TEW0; znany również jako ASIP, Atypical PKC isotype-specific-interacting protein, Bazooka, CTCL tumor antigen se2-5, Par-3 family cell polarity regulator alpha, Par-3 partitioning defective 3 homolog, PAR3-alpha, Protein phosphatase 1 regulatory subunit 118) jest kodowany przez gen PARD3 (znany również jako Baz, PAR3, PAR3A, PARD3A, PPP1R118) u człowieka (Gene ID 56288). Par3 jest białkiem adapterowym zawierającym domenę PDZ (PSD95/Dlg/ZO-1), które odgrywa ważną rolę w tworzeniu ścisłych połączeń między komórkami nabłonka (TJ) i utrzymaniu biegunowości apikalno-podstawnej. Wraz z PAR6, nietypową kinazą białkową C (aPKC) i GTPazą Rho CDC42, Par3 tworzy kompleks, który reguluje reorganizację cytoszkieletu, transport pęcherzyków post-golgicznych, polaryzację sieci mikrotubul i asymetryczny podział komórek. PAR6 oddziałuje bezpośrednio z izoformami aPKC iota/lambda i zeta, tworząc rdzeń kompleksu. Rekrutacja CDC42 związanego z GTP do rdzenia PAR6-aPKC indukuje fosforylację/aktywację aPKC przez PAR6, a następnie wiązanie PAR3. Opisano również inny czwartorzędowy kompleks wierzchołkowy (AJC), Willin-Par6-aPKC-Par3. W tym przypadku związany z kompleksem aPKC działa w celu fosforylacji ROCK, powodując dysocjację ROCK z AJC, a tym samym zapobiegając nadmiernemu zwężeniu wierzchołka zależnemu od ROCK.
Specyficzność
Oczekuje się, że będzie reagować ze wszystkimi 11 splicowanymi izofomami (UniProt Q8TEW0-1 do Q8TEW0-11).
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające resztom 457-744 mysiego PAR-3 (numer akcesyjny AY02657).
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Partitioning-defective 3 w komórkach A431 i NIH/3T3.
Nieskoniugowane przeciwciało (nr kat. 07-330) nadaje się również do zastosowań w Western blottingu, immunocytochemii i immunohistochemii.
Kategoria badawcza
Struktura komórki
Podkategoria badawcza
Adhezja (CAMs)
To przeciwciało anty-Partitioning-defective 3, Alexa Fluor 488 Conjugate jest zatwierdzone do stosowania w immunocytochemii do wykrywania Partitioning-defective 3.
Jakość
Evaluated by Immunocytochemistry in HUVECs.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Partitioning-defective 3 in HUVECs.
Opis wartości docelowych
~180, 150, 100 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Oczyszczone białko A
Oczyszczone królicze przeciwciało sprzężone w PBS z 15 mg/ml BSA i 0,1% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Informacje prawne
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2