Kluczowe dokumenty
07-228
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TACC2
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
transformujące, kwaśne białko zawierające cewkę 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (based on 100% sequence homology)
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TACC2(10579)
Opis ogólny
TACC2, znane również jako transformujące kwaśne białko zawierające cewkę 2, należy do rodziny transformujących kwaśnych białek zawierających cewkę (TACC). Ta grupa białek jest definiowana przez wysoce konserwatywną domenę coiled-coil. Domena ta jest niezbędna do przypisania aparatu wrzeciona centrosomu podczas cyklu komórkowego. Istnieją trzy białka należące do rodziny TACC: TACC1, TACC2 i TACC3. TACC2 odgrywa niezbędną rolę w stabilizacji mikrotubul w hodowanych komórkach. Wykazano również, że wiązanie TACC2 przez antygen T może powodować niestabilność chromosomalną i defekty mitotyczne (Tei, 2009). Badania nad nadmierną ekspresją TACC2 silnie sugerują jego potencjalną funkcję jako supresora nowotworów (Tei, 2009).
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający dojrzałemu łańcuchowi mysiego TACC2.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-TACC2 jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania TACC2, znanego również jako transformujące kwaśne białko zawierające cewkę 2 i zostało zatwierdzone w WB.
Jakość
Evaluated by Western Blot in mouse testis tissue lysate.
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected TACC2 on 10 µg of mouse testis tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Obserwowana masa cząsteczkowa, 73 kDa
Należy zauważyć, że białko to może być wysoce zmodyfikowane i istnieje kilka jego izoform.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T L Wong et al.
Journal of applied microbiology, 103(4), 803-810 (2007-09-28)
To survey the prevalence of Salmonella in imported and domestic pet chews for assessing their potential in introducing novel pathogenic and antimicrobial resistant Salmonella serotype clones into New Zealand, and as vehicles of salmonellosis in the domestic home environment. Three
T L Buhr et al.
Journal of applied microbiology, 115(2), 398-408 (2013-05-23)
To develop test methods and evaluate survival of Bacillus anthracis Ames, B. anthracis ∆Sterne and B. thuringiensis Al Hakam spores after exposure to PES-Solid (a solid source of peracetic acid), including PES-Solid formulations with bacteriostatic surfactants. Spores (≥ 7 logs)
TACC1-chTOG-Aurora A protein complex in breast cancer.
Conte, N; Delaval, B; Ginestier, C; Ferrand, A; Isnardon, D; Larroque, C; Prigent et al.
Oncogene null
Ken-ichi Takayama et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 26(5), 748-761 (2012-03-30)
Despite the existence of effective antiandrogen therapy for prostate cancer, the disease often progresses to castration-resistant states. Elucidation of the molecular mechanisms underlying the resistance for androgen deprivation in terms of the androgen receptor (AR)-regulated pathways is a requisite to
Molecular cloning, genomic structure and interactions of the putative breast tumor suppressor TACC2.
Brenda Lauffart, Omkaram Gangisetty, Ivan H Still
Genomics null