Kluczowe dokumenty
07-225-I
Sigma-Aldrich
Anty-TrkB
Synonim(y):
EC:2.7.10.1, GP145-TrkB, Kinaza B związana z tropomiozyną, Kinaza tyrozynowa TrkB, Neurotroficzny receptor kinazy tyrozynowej typu 2, Receptor czynników wzrostu BDNF/NT-3, Trk-B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Poziom jakości
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable (Paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
Opis ogólny
Receptor czynników wzrostu BDNF/NT-3 (UniProt: Q16620; znany również jako EC:2.7.10.1, GP145-TrkB, Trk-B, receptor neurotroficznej kinazy tyrozynowej typu 2, kinaza tyrozynowa TrkB, kinaza B związana z tropomiozyną) jest kodowany przez gen NTRK2 (znany również jako TRKB) (Gene ID: 4915) u człowieka. TrkB jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które jest internalizowane do endosomów po związaniu ligandu. Jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-31), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałej formy, która zawiera domenę zewnątrzkomórkową (aa 32-430), domenę transbłonową (aa 431-454) i domenę cytoplazmatyczną (aa 455-822). TrkB jest receptorową kinazą tyrozynową, która bierze udział w rozwoju i dojrzewaniu ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego poprzez regulację przeżycia neuronów, proliferacji, migracji, różnicowania oraz tworzenia i plastyczności synaps. W ośrodkowym układzie nerwowym jej ekspresję obserwuje się w korze mózgowej, hipokampie, wzgórzu, splocie naczyniówkowym, warstwie ziarnistej móżdżku, pniu mózgu i rdzeniu kręgowym. W obwodowym układzie nerwowym ulega ekspresji w wielu zwojach czaszkowych, nerwie okoruchowym, przedsionku i wielu strukturach twarzy. Po związaniu ligandu ulega homodimeryzacji, autofosforylacji i aktywacji. Następnie może rekrutować, fosforylować i/lub aktywować kilka dalszych efektorów, w tym SHC1, FRS2, SH2B1, SH2B2 i PLCG1, które regulują różne nakładające się kaskady sygnalizacyjne. TrkB odgrywa również rolę w zależnej od neutrofin sygnalizacji wapniowej w komórkach glejowych i pośredniczy w komunikacji między neuronami i glejami. Po związaniu BDNF z receptorem TrkB, tyrozyna 816 jest fosforylowana, co umożliwia wiązanie fosfolipazy C gamma i aktywację kaskady sygnalizacyjnej.
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa TrkB (receptor czynników wzrostu BDNF/NT-3). Celuje w epitop w obrębie 18 aminokwasów od C-końcowej połowy, obejmującej głównie domenę zewnątrzkomórkową.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 18 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiego TrkB (receptora czynników wzrostu BDNF/NT-3).
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło TrkB w preparatach błonowych ludzkiego hipokampa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło TrkB w skrawkach tkanki ludzkiej kory mózgowej.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Rekonstytucja
1,0 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Stabilność przez 1 rok w temperaturze od +2°C do +8°C od daty otrzymania.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1