Kluczowe dokumenty
07-225
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TrkB
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Receptor czynników wzrostu BDNF/NT-3, receptor neurotroficznej kinazy tyrozynowej typu 2, kinaza tyrozynowa TrkB, receptor neurotroficznej kinazy tyrozynowej typu 2, receptor kinazy tyrozynowej B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NTRK2(4915)
Opis ogólny
Rodzina protoonkogenów receptorowych kinaz tyrozynowych Trk (tropomyosin-receptor-kinase) obejmuje czterech członków, TrkA, TrkB, TrkC i TrkE, które ulegają zmiennej ekspresji w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. TrkB jest receptorem o wysokim powinowactwie do wiązania neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) i neurotrofiny-4/5 NT-4/5). TrkB jest autofosforylowany na pięciu cytoplazmatycznych tyrozynach. Wiązanie BDNF z receptorem TrkB powoduje aktywację wielu kaskad międzykomórkowych, takich jak promowanie przeżycia neuronów czuciowych głównie poprzez szlaki niezależne od miejsca Shc. Aktywność sygnalizacyjna tych receptorów obejmuje szlak kinazy Ras - MAP i szlak kinazy PI3. Receptory te są odpowiedzialne za odporność na apoptozę, otyłość, chorobę Alzheimera i zaburzenia nastroju.
Specyficzność
Rozpoznaje TrkB, Mr 145 kDa, a także dodatkowe białko, Mr 90 kDa, które jest prawdopodobnie produktem degradacji TrkB.
Immunogen
Cała domena zewnątrzkomórkowa (odpowiadająca resztom 1-429) szczurzego receptora TrkB, wyrażona w komórkach COS. Sekwencja immunizująca ma 97% identyczności z mysim TrkB i 88% identyczności z ludzkim TrkB.
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Neurochemia i neurotrofiny
To przeciwciało anty-TrkB jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania TrkB.
Jakość
Evaluated by western blot on mouse brain membrane protein preparations.
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this antibody detected TrkB in mouse brain membrane protein preparations.
Opis wartości docelowych
145 κDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,014 M bufor fosforanowy, pH 7,6, 0,175 M NaCl, 0,07% azydek sodu i 30% glicerol.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20ºC od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Tkanka mózgowa.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ethanol alters bDNF-Induced rho gTPase activation in axonal growth cones.
Lindsley TA, Shah SN, Ruggiero EA
Alcoholism, Clinical and Experimental Research null
JIP3 mediates TrkB axonal anterograde transport and enhances BDNF signaling by directly bridging TrkB with kinesin-1.
Huang, SH; Duan, S; Sun, T; Wang, J; Zhao, L; Geng, Z; Yan, J; Sun, HJ; Chen, ZY
The Journal of Neuroscience null
Conventional kinesin-I motors participate in the anterograde axonal transport of neurotrophins in the visual system.
Rafal Butowt, Christopher S von Bartheld
Journal of Neuroscience Research null
J R Huie et al.
Neuroscience, 200, 74-90 (2011-11-08)
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) has been characterized as a potent modulator of neural plasticity in both the brain and spinal cord. The present experiments use an in vivo model system to demonstrate that training with controllable stimulation increases spinal BDNF
Evidence that biological activity of NGF is mediated through a novel subclass of high affinity receptors
Weskamp, G and Reichardt, L F
Neuron, 6, 649-663 (1991)