Kluczowe dokumenty
07-2182
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Grb10
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Białko wiążące receptor czynnika wzrostu 10, białko adaptera GRB10, białko wiążące receptor insuliny Grb-IR
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
pig, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRB10(2887)
Opis ogólny
Grb10 (białko wiążące receptor insuliny Grb-IR) jest wszechobecnym białkiem adaptorowym, które ulega ekspresji zarówno w tkankach płodowych, jak i dorosłych. Jest to białko wielodomenowe, które oddziałuje z szeroką gamą celów komórkowych; domena PH umożliwia interakcję z kilkoma podtypami fosfoinozydów; domena wiążąca Ras wiąże szeroką gamę GTPaz Ras; a domena SH ułatwia wiązanie z receptorami kinazy tyrozynowej związanymi z błoną, które łączą Grb10 z różnymi szlakami sygnalizacyjnymi. W szczególności Grb10 wiąże się z receptorem insuliny na resztach fosfotyrozyny poprzez swoją C-końcową domenę BPS (między PH i SH) i hamuje aktywność enzymatyczną receptora insuliny. Grb10 działa również za szlakiem receptora insuliny, hamując aktywację AKT-1. Ponadto Grb10 hamuje sygnalizację Wnt poprzez wiązanie się z receptorem lipoprotein o niskiej gęstości. W tkankach płodu Grb10 może hamować wzrost i wielkość łożyska.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu Grb10.
Zastosowanie
Analiza Western Blot: 1 µg/mL z reprezentatywnej partii wykrył Grb10 w 10 µg lizatu komórek HeLa.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja insuliny/energii
Przeciwciało anty-Grb10 jest przeciwciałem przeciwko Grb10 do stosowania w Western Blotting.
Jakość
Evaluated in Western Blot in HEK293 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Grb10 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Opis wartości docelowych
~75 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek HEK293
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1