07-1496
Anti-CaM Kinase II Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Anti-CAMKA, Anti-CaMKIINalpha, Anti-CaMKIIalpha, Anti-MRD53, Anti-MRT63
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, chicken, bovine, hamster, human, rabbit, rat, guinea pig
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAMK2A(815)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Jakość
Western Blot Analysis:
1:500 to 1:1,000 dilution of this lot detected CaM Kinase II on 10 μg of HEK293 lysates.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Komentarz do analizy
HEK293 cell lysate
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2