Kluczowe dokumenty
07-1466
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Cdc42
from rabbit
Synonim(y):
G25K, białko wiążące GTP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDC42(998)
Opis ogólny
cdc42 jest członkiem rodziny Rho małych białek wiążących GTP i odgrywa rolę w organizacji cytoszkieletu aktyny, a także w transformacji. Rac jest aktywowany za cdc42 lub niezależnie przez sygnalizację Ras, a z kolei Rac stymuluje Rho. Aktywacja cdc42 stymuluje tworzenie filopodii, podczas gdy Rac powoduje tworzenie lamellipodii, a Rho stymuluje tworzenie włókien naprężeniowych aktyny. Efektory szlaku cdc42/Rac obejmują oksydazę NADPH (Phox) i rodzinę kinaz SAPK1/JNK. Ten ostatni szlak jest aktywowany przez kinazy PAK, które są bezpośrednimi celami cdc42.
Specyficzność
Rozpoznaje Cdc42, nie reaguje krzyżowo z Rac1. Cdc42 jest członkiem rodziny małych GTPaz Rho. Małe GTPazy działają jako przełączniki molekularne w regulacji różnych szlaków odpowiedzi biologicznej poprzez cykliczne przechodzenie od stanu związanego z GDP (nieaktywnego) do stanu związanego z GTP (aktywnego). Cdc42 indukuje tworzenie filopodii. Cdc42 może aktywować Rac (w konsekwencji filopodia są ściśle związane z lamellipodią).
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 130-141 ludzkiego Cdc42
(AKNKQKPITPET-C).
Zastosowanie
Analiza Western Blot: Mózg szczura z poprzednimi partiami króliczego anty-Cdc42 (nr kat. 07-1466) i króliczego anty-Rac1 (nr kat. 07-14664).
Masy cząsteczkowe Rac1 i Cdc42 wynoszą ~21 kDa.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Kinazy MAP
To przeciwciało anty-Cdc42 jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania Cdc42.
Jakość
Routinely evaluated by Western Blot on rat brain lysates.
Western Blot Analysis: 1:500-1:2000 (0.5-2μg/mL) dilution of rat brain lysate with a previous lot of rabbit anti-Cdc42.
Opis wartości docelowych
21 kDa
Powiązanie
Zastępuje: AB4201
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze poliklonalne IgG w 0,02 M PBS z 0,15 M NaCl, pH 7,6 i 0,1% azydkiem sodu jako środkiem konserwującym.
Oczyszczony przez powinowactwo
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat mózgu szczura
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Edward O Kwarteng et al.
Journal of leukocyte biology, 103(3), 381-393 (2018-01-19)
The switch from fetal to adult hematopoietic stem/progenitor cells (HSPCs) is associated with profound changes in several genetic programs. Although HSPC ageing corresponds to alterations in Wnt signaling, relatively little is known about the relative roles of different Wnt signaling
Amanda Amoah et al.
Haematologica (2021-01-15)
In this study, we characterize age-related phenotypes of human hematopoietic stem cells (HSCs). We report increased frequencies of HSC, HPC and lineage negative cells in the elderly but a decreased frequency of multi-lymphoid progenitors. Aged human HSCs further exhibited a
Tione Buranda et al.
Analytical biochemistry, 442(2), 149-157 (2013-08-10)
We describe a rapid assay for measuring the cellular activity of small guanine triphosphatases (GTPases) in response to a specific stimulus. Effector-functionalized beads are used to quantify in parallel multiple GTP-bound GTPases in the same cell lysate by flow cytometry.
Yang Liu et al.
Developmental biology, 383(2), 239-252 (2013-09-24)
Neural crest cells (NCCs) are physically responsible for craniofacial skeleton formation, pharyngeal arch artery remodeling and cardiac outflow tract septation during vertebrate development. Cdc42 (cell division cycle 42) is a Rho family small GTP-binding protein that works as a molecular
p16 Stimulates CDC42-dependent migration of hepatocellular carcinoma cells.
Chen, YW; Chu, HC; Ze-Shiang Lin, ; Shiah, WJ; Chou, CP; Klimstra, DS; Lewis, BC
Testing null