07-1407
Anti-GLUT-8 Antibody, CT
from rabbit
Synonim(y):
Glucose transporter type 8, Glucose transporter type X1, glucose transporter X1, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter)
member 8, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter),
member 8
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC2A8(29988)
mouse ... Slc2A8(56017)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: 1:100 dilution of this lot detected GLUT-8 in human kidney tissue.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Human kidney tissue.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2