Kluczowe dokumenty
07-1318
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-JAK2 (Tyr317)
serum, from rabbit
Synonim(y):
Kinaza Janus 2, kinaza Janus 2 (białkowa kinaza tyrozynowa), kinaza tyrozynowo-białkowa JAK2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr317)
informacje o genach
human ... JAK2(3717)
Opis ogólny
JAK2 (Janus Kinase 2) należy do wyłaniającej się rodziny niereceptorowych kinaz tyrozynowych Janus, które regulują spektrum funkcji komórkowych za aktywowanymi receptorami cytokin w układzie limfo-hematopoetycznym. Bodźce immunologiczne, takie jak interferony i cytokiny, indukują rekrutację czynników transkrypcyjnych Stat do JAK2 związanego z receptorem cytokin. JAK2 następnie fosforyluje proksymalne czynniki Stat, które następnie dimeryzują, przemieszczają się do jądra i wiążą się z elementami CIS przed promotorami genów docelowych w celu regulacji transkrypcji. Kanoniczny szlak JAK/Stat jest integralną częścią utrzymania prawidłowego układu odpornościowego poprzez stymulowanie proliferacji, różnicowania, przeżycia i odporności gospodarza na patogeny. Zmiana sygnalizacji JAK/Stat w celu zmniejszenia odpowiedzi prozapalnej indukowanej cytokinami stanowi atrakcyjny cel dla terapii przeciwzapalnych.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje fosforylowany JAK2.
Immunogen
Epitop: Tyr317
Rekombinowane białko sprzężone z KLH wybrane z reszt odpowiadających Tyr317 JAK2.
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Wykrywaj fosfo-JAK2 (Tyr317) za pomocą tego przeciwciała anty-fosfo-JAK2 (Tyr317) zatwierdzonego do stosowania w WB.
Jakość
Evaluated by Western Blot in JAK2 IP lysate (see below).
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho-JAK2 (Tyr317) on JAK2 IP lysate.
Opis wartości docelowych
130 kDa
Postać fizyczna
Nieoczyszczony
Surowica królicza z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1