Kluczowe dokumenty
06-820
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Adducin (Ser662) Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
WB
reaktywność gatunkowa:
rat, canine, human, mouse
metody:
western blot: suitable
citations:
4
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, canine, human, mouse
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
informacje o genach
human ... ADD3(120)
Specyficzność
phosphorylated serine 662 of γ-Adducin, phosphorylated serine 724 of α-Adducin, phosphorylated serine 713 of β-Adducin
Immunogen
peptide (C-KKFRTPpSFLKKNK) corresponding to amino acids 656-668 of human gamma-Adducin
Zastosowanie
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeleton
This Anti-phospho-Adducin (Ser662) Antibody is validated for use in WB for the detection of phospho-Adducin (Ser662).
Jakość
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from 3T3/NIH cells or on canine MDCK cells
Opis wartości docelowych
80kDa, 120kDa, 110kDa
Postać fizyczna
0.014 M phosphate buffer, pH 7.6, 0.175 M NaCl, 0.07% sodium azide, and 30% glycerol. Liquid at -20°C.
ImmunoAffinity Purified
Przechowywanie i stabilność
1 year at -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L Dong et al.
The Journal of biological chemistry, 270(43), 25534-25540 (1995-10-27)
We recently cloned a partial cDNA (35H) for a protein kinase C (PKC) binding protein from a rat kidney cDNA library and demonstrated that it is a PKC substrate in vitro (Chapline, C., Ramsay, K., Klauck, T., and Jaken, S.
Transformation-sensitive changes in expression, localization, and phosphorylation of adducins in renal proximal tubule epithelial cells.
Fowler, L, et al.
Cell Growth & Differentiation : the Molecular Biology Journal of the American Association For Cancer Research, 9, 177-184 (1998)