Kluczowe dokumenty
06-588
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-STAT5A/B
serum, Upstate®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human, sheep
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
electrophoretic mobility shift assay: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STAT5A(6776)
Specyficzność
STAT5A i B
Immunogen
peptyd (CQELQKKAEHQVGEDG), odpowiadający aminokwasom 66-80 ludzkiego STAT5 A i B
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Wykryj STAT5A/B znany również jako transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 5A/B za pomocą przeciwciała anty-STAT5A/B (królicze przeciwciało poliklonalne), którego działanie wykazano w EMSA.
Jakość
routinely evaluated by Supershift
Opis wartości docelowych
90-95 kDa
Powiązanie
Zastępuje: 04-1016
Postać fizyczna
Antiserum
cała surowica królicza zawierająca 0,05% azydku sodu
Przechowywanie i stabilność
2 lata w temperaturze -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A novel model of SCID-X1 reconstitution reveals predisposition to retrovirus-induced lymphoma but no evidence of gammaC gene oncogenicity.
Linda Scobie,Ralph D Hector,Louise Grant,Margaret Bell,Anne A Nielsen,Sharon Meikle et al.
Molecular Therapy null
Distinct pathways involving the FK506-binding proteins 12 and 12.6 underlie IL-2-versus IL-15-mediated proliferation of T cells.
Dubois, S; Shou, W; Haneline, LS; Fleischer, S; Waldmann, TA; Muller, JR
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Novel role for STAT-5B in the regulation of Hsp27-FGF-2 axis facilitating thrombin-induced vascular smooth muscle cell growth and motility.
Cao, H; Dronadula, N; Rizvi, F; Li, Q; Srivastava, K; Gerthoffer, WT; Rao, GN
Circulation Research null
Convergence of progesterone and epidermal growth factor signaling in breast cancer. Potentiation of mitogen-activated protein kinase pathways
Lange, C. A., et al
The Journal of Biological Chemistry, 273, 31308-31316 (1998)
Characterization of the human interleukin-2 receptor beta-chain gene promoter: regulation of promoter activity by ets gene products.
Lin, J X, et al.
Molecular and cellular biology, 13, 6201-6210 (1993)