Kluczowe dokumenty
06-333
Sigma-Aldrich
Anti-MAPK1/ERK2 Antibody
Upstate, rabbit polyclonal
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciwko kinazie MAP 2/Erk2, Upstate®, from rabbit
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Specyficzność
Kinaza MAP kodowana przez gen mapk
Immunogen
Rekombinowany mysi ERK2
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Kinazy MAP
Przeciwciało Anti-MAP Kinase 2/Erk2 wykrywa poziom kinazy MAP 2/Erk2 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IP i WB.
Jakość
routinely evaluated by immunoblot on mouse 3T3/A31 fibroblasts, human A431 carcinoma cells or rat L6 skeletal fibroblasts
Opis wartości docelowych
42kDa
Powiązanie
Zastępuje: 04-349
Postać fizyczna
0,02 M bufor fosforanowy, pH 7,6, 0,25 M NaCl, 0,1% azydek sodu
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Przechowywanie i stabilność
2 lata w temperaturze -20°C
Komentarz do analizy
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dual phosphorylation and autophosphorylation in mitogen-activated protein (MAP) kinase activation.
Her, J H, et al.
The Biochemical Journal, 296 ( Pt 1), 25-31 (1993)
F Kiefer et al.
Molecular and cellular biology, 18(7), 4209-4220 (1998-06-25)
The cytoplasmic protein tyrosine kinase Syk has two amino-terminal SH2 domains that engage phosphorylated immunoreceptor tyrosine-based activation motifs in the signaling subunits of immunoreceptors. Syk, in conjunction with Src family kinases, has been implicated in immunoreceptor signaling in both lymphoid
Granulosa cell expression of G1/S phase cyclins and cyclin-dependent kinases in PMSG-induced follicle growth.
Jennifer D Cannon,Mary Cherian-Shaw,Tara Lovekamp-Swan,Charles L Chaffin
Molecular and cellular endocrinology null
J D Wright et al.
The Journal of biological chemistry, 270(20), 12085-12093 (1995-05-19)
Although signaling by the epidermal growth factor (EGF) receptor is thought to be dependent on receptor tyrosine kinase activity, it is clear that mitogen-activated protein (MAP) kinase can be activated by receptors lacking kinase activity. Since analysis of the signaling
S A Barber et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 155(3), 1404-1410 (1995-08-01)
LPS-stimulated macrophages (M phi) produce inflammatory mediators that are largely responsible for the pathophysiology associated with septic shock. M phi respond to LPS with rapid protein phosphorylation and dephosphorylation on serine, threonine, and tyrosine residues. If these events are critical