Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
06-172-I
Sigma-Aldrich
Anty-Na+/K+ ATPaza alfa-3
from rabbit
Synonim(y):
ATP1A3, Na+/K+ ATPase alpha-3, Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-3, Na(+)/K(+) ATPase alpha-3 subunit, Na(+)/K(+) ATPase alpha(III) subunit, Sodium pump subunit alpha-3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Podjednostka alfa-3 ATPazy transportującej sód/potas (UniProt: P06687; znana również jako EC: 3.6.3.9, Na(+)/K(+) ATPase alpha-3 subunit, Na(+)/K(+) ATPase alpha(III) subunit, Sodium pump subunit alpha-3) jest kodowana przez gen Atp1a3 (Gene ID: 24213) u szczura. Podjednostka alfa-3 ATPazy transportującej sód/potas jest wieloprzebiegowym białkiem błonowym, które występuje wyłącznie w tkance mózgowej i ulega wysokiej ekspresji w ciałach komórkowych i projekcjach hipokampa. Jest ona odpowiedzialna za ustanawianie i utrzymywanie gradientów elektrochemicznych jonów sodu i potasu przez błonę plazmatyczną. Gradienty te są niezbędne do osmoregulacji, sprzężonego z sodem transportu różnych cząsteczek organicznych i nieorganicznych oraz pobudliwości elektrycznej nerwów i mięśni. Podjednostka alfa-3 ATPazy transportującej sód/potas składa się z dwóch podjednostek, dużej podjednostki katalitycznej (alfa) i mniejszej podjednostki glikoproteinowej (beta). Składnik katalityczny katalizuje hydrolizę ATP połączoną z wymianą jonów sodu i potasu przez błonę plazmatyczną. Obniżony poziom aktywności neuronalnej ATPazy sodowo-potasowej u heterozygotycznych myszy ATP1A3 zwiększa ich podatność na endofenotypy podobne do depresji w wyniku przewlekłego zmiennego stresu.
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa podjednostkę alfa-3 ATPazy transportującej sód/potas w ludzkim, mysim i szczurzym mózgu. Celuje w epitop o długości 25 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 25 aminokwasom z N-końcowego regionu szczurzej podjednostki alfa-3 ATPazy transportującej sód/potas.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250-1,000 tego przeciwciała wykryło Na+/K+ ATPazę alfa-3 w ludzkiej korze mózgowej i ludzkiej tkance mięśnia sercowego.
Anti-Na+/K+ ATPase alpha-3, Cat. 06-172-I, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko podjednostce alfa-3 ATPazy transportującej sód/potas i zostało przetestowane w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Kategoria badawcza
Neuroscience
Jakość
Evaluated by Western Blotting in adult human brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Na+/K+ ATPase alpha-3 in 10 µg of adult human brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~112 kDa; obliczono 111,75 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1