Kluczowe dokumenty
05-382
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Na+/K+ ATPaza β-1, klon C464.8
clone C464.8, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anti-CAPOS, Anti-DEE99, Anty-AHC2, Anty-ATP1A1, Anty-DYT12, Anty-RDP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C464.8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rabbit, bovine, canine, human, rat
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP1A3(478)
Opis ogólny
Klon C464.8 jest również określany jako klon 8A
Specyficzność
Rozpoznaje izoformę podjednostki β-1 Na+/K+.
Immunogen
Oczyszczona Na+/K+ ATPaza izolowana z frakcji błonowych rdzenia zewnętrznego nerki królika.
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Kanały jonowe i transportery
To przeciwciało anty-Na+/K+ ATPaza β-1, klon C464.8 jest zatwierdzone do stosowania w IH, WB do wykrywania Na+/K+ ATPazy β-1.
Jakość
routinely evaluated in immunoblot on rat brain, rat heart or rat kidney microsomal preparations
Opis wartości docelowych
szerokie pasmo przy pozornej masie cząsteczkowej 48-55 kDa z powodu glikozylacji
Postać fizyczna
Białko G Oczyszczona immunoglobulina w białku G Oczyszczona immunoglobulina w PBS z 0,05% azydkiem sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Komentarz do analizy
Kontrola
Ekspresja w większości tkanek, w tym w mózgu, sercu i nerkach.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Motor neuron degeneration in amyotrophic lateral sclerosis mutant superoxide dismutase-1 transgenic mice: mechanisms of mitochondriopathy and cell death.
Lee J Martin,Zhiping Liu,Kevin Chen,Ann C Price,Yan Pan,Jason A Swaby,W Christopher Golden
The Journal of Comparative Neurology null
Man Liang et al.
The Journal of biological chemistry, 282(14), 10585-10593 (2007-02-14)
Recent studies have ascribed many non-pumping functions to the Na/K-ATPase. Here, we present experimental evidence demonstrating that over half of the plasma membrane Na/K-ATPase in LLC-PK1 cells is performing cellular functions other than ion pumping. This "non-pumping" pool of Na/K-ATPase
Regional distribution of Na,K-ATPase activity in porcine lens epithelium
Tamiya, S., et al
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 44, 4395-4399 (2003)
Thyroid hormone stimulates Na-K-ATPase activity and its plasma membrane insertion in rat alveolar epithelial cells.
Jianxun Lei, Sogol Nowbar, Cary N Mariash, David H Ingbar
American Journal of Physiology. Lung Cellular and Molecular Physiology null
An ion-transporting ATPase encodes multiple apical localization signals.
Gottardi, C J and Caplan, M J
The Journal of cell biology, 121, 283-293 (1993)