06-1005
Anti-TRIC-A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
transmembrane protein 38A, trimeric intracellular cation channel type A, Tmem38a, NET1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TMEM38A(79041)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IC. (Wilkie, G.S., et al. (2011). Mol Cell Proteomics. 10(1):M110.003129-1).
Epigenetics & Nuclear Function
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Jakość
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TRIC-A on 10 µg of human fetal skeletal muscle tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Human fetal skeletal muscle tissue lysate.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1