Kluczowe dokumenty
05-920
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-NR2B, klon BWJHL
clone BWJHL, Upstate®, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BWJHL, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Grin2B(14812)
Specyficzność
NR2B
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające resztom 934-1457 szczurzego NR2B. Klon BWJHL.
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Neurochemia i neurotrofiny
Choroby neurodegeneracyjne
Przeciwciało anty-NR2B, klon BWJHL wykrywa poziom NR2B i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Jakość
routinely evaluated by immunoblot on rat brain microsomal preparations (Catalog#12-144)
Opis wartości docelowych
Pan 180kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Przechowywanie i stabilność
stabilność 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brain-derived neurotrophic factor-tyrosine kinase B pathway mediates NMDA receptor NR2B subunit phosphorylation in the supraoptic nuclei following progressive dehydration.
Carre?o, FR; Walch, JD; Dutta, M; Nedungadi, TP; Cunningham, JT
Journal of Neuroendocrinology null
Jackson J Cone et al.
PloS one, 8(3), e58251-e58251 (2013-03-22)
The development of diet-induced obesity (DIO) can potently alter multiple aspects of dopamine signaling, including dopamine transporter (DAT) expression and dopamine reuptake. However, the time-course of diet-induced changes in DAT expression and function and whether such changes are dependent upon
Mingxia Ding et al.
Pain medicine (Malden, Mass.), 18(12), 2433-2442 (2017-04-06)
This study explored the putative mechanisms of miRNAs in the anterior cingulate cortex (ACC) in modulation of neuropathic pain induced by chronic constriction injury (CCI) of the sciatic nerve. MiRNA microarray and quantitative real-time polymerase chain reaction (qRT-PCR) were used
Peter D Cole et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 19(16), 4446-4454 (2013-07-09)
To test whether memantine can prevent methotrexate-induced cognitive deficits in a preclinical model. After noting that methotrexate exposure induces prolonged elevations of the glutamate analog homocysteic acid (HCA) within cerebrospinal fluid, we tested whether intrathecal injection of HCA would produce
Role of NR2B-type NMDA receptors in selective neurodegeneration in Huntington disease.
Li, Lijun, et al.
Neurobiology of Aging, 24, 1113-1121 (2003)