Kluczowe dokumenty
05-886R
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-STAT5A/B (Tyr694/699), klon 94-10C-9-10C-2, królicze monoklonalne
clone 94-10C-9-10C-2, from rabbit
Synonim(y):
Transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 5A/B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
94-10C-9-10C-2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr694/pTyr699)
informacje o genach
human ... STAT5A(6776)
Opis ogólny
STAT (Signal Transducers and Activators of Transcription) to rodzina konserwatywnych czynników transkrypcyjnych, które przekazują sygnały o wysokiej wierności dla rodziny ligandów i receptorów cytokin jako głównych substratów kinaz JAK (1,2). W komórkach spoczynkowych STAT istnieją w stanie nieaktywnym w cytoplazmie do czasu aktywacji. Aktywatory obejmują cytokiny, czynniki wzrostu i niektóre peptydy. Aktywują one kinazy JAK, które po aktywacji wiążą się z domeną STAT SH2 (Src homology domain-2), powodując fosforylację STAT (1). Po aktywacji, STAT1, -3, -4, -5A i -5B tworzą homodimery. STAT1 i STAT2, a także STAT1 i STAT3 tworzą heterodimery, a kilka STAT tworzy tetramery, w zależności od zmiennych aktywującego liganda (1). Po dimeryzacji, STAT gromadzą się w jądrze poprzez transport jądrowy (1). STAT5A i STAT5B wydają się być najważniejsze dla funkcji hormonu wzrostu i prolaktyny i odgrywają kluczową rolę w produkcji mleka (1,2,3). Fosforylacja tyrozyny 694/699 jest cechą charakterystyczną aktywowanego STAT5.
Specyficzność
Rozpoznaje fosforylowany STAT5A/B przy Tyr694/Tyr699.
Immunogen
Epitop: Tyr694/Tyr699
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający fosforylowanemu ludzkiemu STAT5A/B w okolicach Tyr694/Tyr699.
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Czynniki transkrypcyjne
Użyj przeciwciała anty-fosfo-STAT5A/B (Tyr694/699), klon 94-10C-9-10C-2 (królicze przeciwciało monoklonalne) zwalidowanego w WB do wykrywania fosfo-STAT5A/B (Tyr694/699) znanego również jako transduktor sygnału i aktywator transkrypcji 5A/B.
Jakość
Evaluated by Western Blot in U937 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.1 µg/ml of this antibody detected STAT5 A/B on 10 µg of U937 cell lysate.
Opis wartości docelowych
95 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Oczyszczone królicze monoklonalne IgG w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu i 30% glicerolem.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek U937 poddany i niepoddany działaniu GMCSF
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anna M Schoepf et al.
European journal of medicinal chemistry, 216, 113285-113285 (2021-03-05)
The development of resistance poses a serious problem in the therapy of cancer due to the necessity of a multiple-drug and unlimited treatment of affected patients. In chronic myeloid leukemia (CML), the introduction of imatinib has revolutionized the therapy. The