05-852
Przeciwciało przeciw M-kadherynie, klon 12G4
clone 12G4, Upstate®, from mouse
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
12G4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Cdh15(12555)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Struktura komórki
Adhezja (CAMs)