Kluczowe dokumenty
05-672
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw dimetylo-histonowi H4 (Lys20), klon 6G7/H4
clone 6G7/H4, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
H4K20me2, histon H4 (di metyl K20)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6G7/H4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, bovine, mouse, rat
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
dimethylation (Lys20)
informacje o genach
bovine ... H4C1(617905)
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
Specyficzność
metylo-histon H4
Immunogen
peptyd odpowiadający aminokwasom 17-28 ludzkiego histonu H4 (RHRdimKVLRDNIQGC) dimetylowany na lizynie 20.
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Użyj przeciwciała anty-dimetylo-histonowego H4 (Lys20), klon 6G7/H4 (mysie przeciwciało monoklonalne) zwalidowanego w IP, WB, IHC w celu wykrycia dimetylo-histonu H4 (Lys20) znanego również jako H4K20me2, Histon H4 (di metyl K20).
Jakość
routinely evaluated by immunoblot on HeLa acid extracts
Opis wartości docelowych
10kDa
Postać fizyczna
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
PBS
Przechowywanie i stabilność
2 lata w temperaturze -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kenichi Nishioka et al.
Molecular cell, 9(6), 1201-1213 (2002-06-28)
We have purified a human histone H4 lysine 20 methyltransferase and cloned the encoding gene, PR/SET07. A mutation in Drosophila pr-set7 is lethal: second instar larval death coincides with the loss of H4 lysine 20 methylation, indicating a fundamental role
RNF8- and RNF168-dependent degradation of KDM4A/JMJD2A triggers 53BP1 recruitment to DNA damage sites.
Frederick A Mallette,Francesca Mattiroli,Gaofeng Cui,Leah C Young,Michael J Hendzel et al.
The Embo Journal null
Ai-Shun Guo et al.
Molecular medicine reports, 14(5), 4613-4621 (2016-10-26)
The present study aimed to investigate the differential expression and clinical significance of histone methyltransferase G9a, histone H3K9me2 and histone H3K9me1 in human brain glioma and adjacent tissue samples. It also aimed to observe the effect and mechanism of BIX‑01294, as