05-538
Anti-phospho-Raf-1 (Ser338) Antibody
Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Anti-CMD1NN, Anti-CRAF, Anti-NS5, Anti-Raf-1, Anti-c-Raf
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer338)
informacje o genach
human ... RAF1(5894)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
MAP Kinases
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Expressed in most tissue, lysates from 3T3/NIH cells stimulated with PDGF
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1