Kluczowe dokumenty
05-513
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ATM, klon AM9
ascites fluid, clone AM9, Upstate®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AM9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATM(472)
Specyficzność
ATM
Immunogen
Ludzki ATM o pełnej długości
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Cykl komórkowy, replikacja i naprawa DNA
Wykryj ATM, znany również jako Ataxia Telangiectasia Mutated, za pomocą przeciwciała anty-ATM, klon AM9 (mysie przeciwciało monoklonalne), którego działanie wykazano w WB.
Jakość
routinely evaluated by immunoblot on nuclear extract from Raji cells
Opis wartości docelowych
350kDa
Powiązanie
Zastępuje: 04-200
Postać fizyczna
Wodobrzusze
wodobrzusze myszy zawierające 0,05% azydek sodu
Przechowywanie i stabilność
2 lata w temperaturze -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T K Pandita et al.
Molecular and cellular biology, 19(7), 5096-5105 (1999-06-22)
A-T (ataxia telangiectasia) individuals frequently display gonadal atrophy, and Atm-/- mice show spermatogenic failure due to arrest at prophase of meiosis I. Chromosomal movements take place during meiotic prophase, with telomeres congregating on the nuclear envelope to transiently form a
Characterization of mre11 loss following HSV-1 infection.
Gregory, DA; Bachenheimer, SL
Virology null
Chen Wang et al.
Translational oncology, 10(2), 190-196 (2017-02-10)
The ataxia telangiectasia mutated (ATM) protein kinase plays a central role in the cellular response to DNA damage. Loss or inactivation of both copies of the ATM gene (ATM) leads to ataxia telangiectasia, a devastating childhood condition characterized by neurodegeneration
G Chen et al.
The Journal of biological chemistry, 274(18), 12748-12752 (1999-04-23)
Cells from individuals with the recessive cancer-prone disorder ataxia telangiectasia (A-T) are hypersensitive to ionizing radiation (I-R). ATM (mutated in A-T) is a protein kinase whose activity is stimulated by I-R. c-Abl, a nonreceptor tyrosine kinase, interacts with ATM and
K Nakagawa et al.
Molecular and cellular biology, 19(4), 2828-2834 (1999-03-19)
Microinjection of the restriction endonuclease HaeIII, which causes DNA double-strand breaks with blunt ends, induces nuclear accumulation of p53 protein in normal and xeroderma pigmentosum (XP) primary fibroblasts. In contrast, this induction of p53 accumulation is not observed in ataxia